806463
Ac-Val-OH
Sinonimo/i:
N-α-Acetyl-L-valine, N-Acyl-Valine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
170.5 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O=C(O)[C@H](C(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
IHYJTAOFMMMOPX-LURJTMIESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3