805211
Green Fluorescent PLGA nanoparticles
200 nm average diameter
Sinonimo/i:
Degradex® Fluorescent PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Excitation/emission: 460/500 nm
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Diametro medio
200 nm
Densità
1.3 g/cm3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
To re-constitute:
- Remove the product from freezer.
- Wait until temperature rises to the ambient temperature.
- Add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.