Documenti fondamentali
804851
Sigma-Aldrich
Mesyl[(tri-t-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H40NO3PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
572.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche
generation 3
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
157-162 °C (w/ decomp)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.CC(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H10N.C12H27P.CH4O3S.Pd/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;1-5(2,3)4;/h1-6,8-9H,13H2;1-9H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
ZLJAFHQENIQAOV-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804851-1G4061826647745
804851-250MG4061833232491