798339
Exo-1-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Sinonimo/i:
(1S,4S,5R)-5-(naphthalen-1-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@](C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C[C@]1([H])C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-9-11-20(12-10-16)27(24,25)23-14-19-13-18(23)15-26(19)22-8-4-6-17-5-2-3-7-21(17)22/h2-12,18-19H,13-15H2,1H3/t18-,19-,26?/m0/s1
RGHUOMJULXTHPX-OCOBAGFRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.