797758
Gold nano-urchins
100 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Particles:∼3.84E+9/mL
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
nanourchin
OD
1
Dimens. media delle particelle
100 nm
λmax
680 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.