795380
Gold nano-urchins
50 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
Descrizione
Molar Concentration: 5.83E-11 M
Particle Volume: 6.54E04 nm3
Particles:∼3.51E+10/mL
Surface area: 7.85E03 nm2
Saggio
>95% (reactant free)
Forma fisica
liquid
nanourchin
Dimens. media delle particelle
50 nm
pH
6-7
λmax
585 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.