Documenti fondamentali
797596
Sigma-Aldrich
2-Boc-7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
crystals
Gruppo funzionale
ether
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-15-11/h4-7H2,1-3H3
KMHUVVBPRISZRL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.