79135
Phenylmercury nitrate
basic, ≥97.0% (RT)
Sinonimo/i:
Phenylmercuric nitrate, basic
Saggio
≥97.0% (RT)
Stato
powder
Punto di fusione
175-185 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O[Hg]c1ccccc1.[O-][N+](=O)O[Hg]c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.2Hg.NO3.H2O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;2-1(3)4;/h2*1-5H;;;;1H2/q;;2*+1;-1;/p-1
DQZCXZOUXZTNCU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?