790524
2-[7-(4-Diphenylaminophenyl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylenepropanedinitrile
96%
Sinonimo/i:
2-((7-(4-(Diphenylamino)phenyl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-yl)methylene)malononitrile, DPDCPB
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
203-207 °C
λmax
549 nm in dichloromethane
Caratteristiche del semiconduttore
P-type
Stringa SMILE
N#CC(C#N)=CC1=CC=C(C2=CC=C(N(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=C2)C5=NSN=C15
InChI
1S/C28H17N5S/c29-18-20(19-30)17-22-13-16-26(28-27(22)31-34-32-28)21-11-14-25(15-12-21)33(23-7-3-1-4-8-23)24-9-5-2-6-10-24/h1-17H
FWTUEQONZCDFRW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Device structure:
MoO3 (30nm) / DPDCPB (7nm) / DPDCPB:C70 (40nm) / C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag (150nm)
Device performance:
- JSC = 11.45 mA/cm2
- VOC = 1.0 V
- FF = 0.5
- PCE = 5.6%
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.