Documenti fondamentali
790486
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-13C12 sulfate-(rings-13C12) sodium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C12C3H15NaO5S
Peso molecolare:
342.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](OS(=O)([O-])=O)[13CH]=[13CH]2)[13CH]=[13CH]1.[Na+]
InChI
1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1;
IENSPWAUWOIJJS-HKPOLAPPSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)