Documenti fondamentali
778400
Sigma-Aldrich
Ziprasidone-(piperazine-d8)
97 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl-d8]ethyl]-6=chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D8H13ClN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC(NC(C2)=O)=C2C=C1CCN(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C4=NSC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
MVWVFYHBGMAFLY-UFBJYANTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)