Key Documents
775355
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Methyl alcohol-17O
About This Item
Formula condensata:
CH317OH
Peso molecolare:
33.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
Purezza isotopica
80 atom % 17O
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
65.4 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)