Documenti fondamentali
774375
Sigma-Aldrich
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile
≥97%
Sinonimo/i:
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H3BrN4S
Peso molecolare:
291.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
≥97%
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
solid
Punto di fusione
184-188 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(\C=C(/C#N)C#N)c2nsnc12
InChI
1S/C10H3BrN4S/c11-8-2-1-7(3-6(4-12)5-13)9-10(8)15-16-14-9/h1-3H
ZNWYPDKJWGLSQU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)