901239
1,3-Bis(5-bromo-2-thienyl)-5,7-bis(2-ethylhexyl)-4H,8H-benzo[1,2-c:4,5-c′]dithiophene-4,8-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Livello qualitativo
Stato
powder
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1c2[s]c(c4c2C(=O)c5c(c([s]c5CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)C4=O)c3[s]c(cc3)Br)Br
InChI
1S/C34H38Br2O2S4/c1-5-9-11-19(7-3)17-23-27-28(24(39-23)18-20(8-4)12-10-6-2)32(38)30-29(31(27)37)33(21-13-15-25(35)40-21)42-34(30)22-14-16-26(36)41-22/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
HETICFAGRUKZDA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)