Documenti fondamentali
772445
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
95%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-α-Fmoc-O-β-(2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl)-L-serine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H36N2O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
656.63
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 95%
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O[C@@H]([C@H](COC(C)=O)O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1OC[C@@H](C(O)=O)NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)=O
InChI
1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26-,27+,28-,29+,31-/m0/s1
ORICVOOXZDVFIP-MIOLQQMZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)