771058
4-(4′-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
(E)-4-[(4-Hydroxyphenyl)azo]benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
270-280 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-12-7-5-11(6-8-12)15-14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
HLVCZTOFOWHIJZ-CCEZHUSRSA-N
Applicazioni
Has been used in proteomic and affinity chromatography applications.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)