769517
Sodium (meta)periodate
≥99%
Sinonimo/i:
Sodium periodate
Saggio
≥99%
99.0-101.0% (RT)
Forma fisica
crystalline
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Mn: ≤0.0001%
Stringa SMILE
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organi bersaglio
thymus gland
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3