Documenti fondamentali
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
103-106 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)