Documenti fondamentali
766690
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Sinonimo/i:
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Methyl alpha-N-acetyl-D-galactosamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
190-200 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)CO)OC)C(=O)C
InChI
1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
ZEVOCXOZYFLVKN-ZEBDFXRSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)