Documenti fondamentali
766038
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis[2-(2-tert-butyldimethylsilyloxyethoxy)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
97%
Sinonimo/i:
2,9-Bis[2-[2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethoxy]ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′] diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H54N2O8Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
795.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
357-362 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(CCOCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C6=C(C(N(CCOCCO[Si](C)(C(C)(C)C)C)C5=O)=O)C=CC(C7=C3C2=C1C=C7)=C46
InChI
1S/C44H54N2O8Si2/c1-43(2,3)55(7,8)53-25-23-51-21-19-45-39(47)31-15-11-27-29-13-17-33-38-34(18-14-30(36(29)38)28-12-16-32(40(45)48)37(31)35(27)28)42(50)46(41(33)49)20-22-52-24-26-54-56(9,10)44(4,5)6/h11-18H,19-26H2,1-10H3
MQIYPIYWJFMSSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Planar perylene- and naphthalene-based diimide linkers can be employed to tether the Watson-
Crick and the Hoogsteen strands of a DNA triplex, thus providing conjugates capable of targeting singlestranded nucleic acids with the formation of hairpin triplexes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Susan Bevers, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 5905-5915 (2000)
Articoli
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
766038-1G4061826654569
766038-5G4061833687550