765406
Gold nanoparticles
50 nm diameter, amine functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles NH2 functionalized, Au NP NH2, Gold Colloid
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEG 3000
Stato
dispersion in H2O
nanoparticles
Confezionamento
glass bottle of 1 mL
OD
50
Diametro
50 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.00 g/cm3
λmax
535 nm
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
AuNPs can be potentially immobilized on antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19. They can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization, which can be used in the diagnosis of COVID-19.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)