764795
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % (44Ca)
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl[44Ca]Cl
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?