Documenti fondamentali
763357
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)copper(I) dimer
95%
Sinonimo/i:
[Cu(COD)Cl]2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24Cl2Cu2
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.36
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
120-125 °C
Stringa SMILE
[Cl+]1[Cu-][Cl+][Cu-]1.C2CC=CCCC=C2.C3CC=CCCC=C3
InChI
1S/2C8H12.2Cl.2Cu/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
QKMKFTHUKVKWFX-MIXQCLKLSA-N
Descrizione generale
Versatile catalyst
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polyhedron, 10, 2293-2293 (1991)
Chemistry & Industry, 15, 743-743 (1973)