757748
Poly(ethylene glycol) [N-(2-maleimidoethyl)carbamoyl]methyl ether 2-(biotinylamino)ethane
average Mn 5,400
Sinonimo/i:
Biotin polyoxyethylene maleimide, Biotin-PEG, Biotin-PEG-maleimide, Biotinylated PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
PM
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,400
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Punto di fusione
47-52 °C
Estremità Ω
maleimide
Estremità α
biotin
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.