Key Documents
757039
Sigma-Aldrich
5-Iodo-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-150 °C
Gruppo funzionale
iodo
ketone
Stringa SMILE
COc1cc2C(=O)CCc2cc1I
InChI
1S/C10H9IO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
XALFXRGSYICRGF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)