750883
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548
Densità
1.434 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?