Documenti fondamentali
749982
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N,2,3,3-d3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino3-mercaptopropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
About This Item
Formula condensata:
HS13CD213CD(15NH2)13COOH
Peso molecolare:
128.15
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
220 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
XUJNEKJLAYXESH-UXVMDEDXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)