744735
1,3-Dihydro-1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
98.0-102.0% (AT)
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, NSC 312854
Saggio
98.0-102.0% (AT)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)