Documenti fondamentali
742988
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(p-Br-Ph)2IOTf, Bis(4-bromophenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8Br2F3IO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
587.97
Beilstein:
4900069
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
carbon, 25.9-27.2% CHN
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
iodo
triflate
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Brc1ccc([I+]c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
HJAMWVFQXYTJBE-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
742988-1G4061826645185
742988-5G4061833339091