Documenti fondamentali
741868
Sigma-Aldrich
Buchwald Palladacycle Precatalyst Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
phosphine
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 704954XPhos Pd G1 250 mgSDS
  • 707589RuPhos Pd G1 Methyl -Butyl Ether Adduct, 95% 250 mgSDS
  • 718750BrettPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct, may contain up to 1 mole equivalent of MTBE, 97% 100 mgSDS
  • 704946SPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct 250 mgSDS
  • 708739tBuXPhos Pd G1 250 mgSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)