Documenti fondamentali
741531
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,2-diamino-5-fluorobenzene
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-5-fluoro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrFN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
70-75 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)