Documenti fondamentali
739804
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F3NO2
Peso molecolare:
191.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
154-158 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4(11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)