735566
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
42-47 °C
Gruppo funzionale
ester
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H21NO5/c1-5-18-11(16)10-8-9(15)6-7-14(10)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)