Documenti fondamentali
735361
Sigma-Aldrich
5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Cyanopicolinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
210-215 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-5-1-2-6(7(10)11)9-4-5/h1-2,4H,(H,10,11)
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)