73469
(SP,S′P)-1,1′-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′-bis[(R)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Sinonimo/i:
(1R,1′R)- 1,1′-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′-bis[(R)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M004-1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].COc1c(C)cc(cc1C)P([C]2[CH][CH][CH][C]2[C@H](N(C)C)c3ccccc3)c4cc(C)c(OC)c(C)c4.COc5c(C)cc(cc5C)P([C]6[CH][CH][CH][C]6[C@H](N(C)C)c7ccccc7)c8cc(C)c(OC)c(C)c8
InChI
1S/2C32H37NO2P.Fe/c2*1-21-17-26(18-22(2)31(21)34-7)36(27-19-23(3)32(35-8)24(4)20-27)29-16-12-15-28(29)30(33(5)6)25-13-10-9-11-14-25;/h2*9-20,30H,1-8H3;/t2*30-;/m11./s1
HEJIDMKBSDYNOY-LJXMUBMNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3