731587
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO · C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Disponibilità
not available in EU
Punto di fusione
131-136 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)