Documenti fondamentali
731188
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C8H17ClN4OS · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white
Punto di fusione
250 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2[13cH]s[13c](CCO)[13c]2[13CH3])c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i1+1,7+1,8+1,11+1;;
DPJRMOMPQZCRJU-VJFONHOHSA-M
Applicazioni
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride is also known as vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride. It can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rohiverth Guarecuco et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Tumor environment influences anticancer therapy response but which extracellular nutrients affect drug sensitivity is largely unknown. Using functional genomics, we determine modifiers of l-asparaginase (ASNase) response and identify thiamine pyrophosphate kinase 1 as a metabolic dependency under ASNase treatment. While