Documenti fondamentali
730653
Sigma-Aldrich
1-Octene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=13CH2
Peso molecolare:
113.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
122-123 °C (lit.)
Punto di fusione
-101 °C (lit.)
Densità
0.721 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCC=[13CH2]
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3/i1+1
KWKAKUADMBZCLK-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)