730513
3-Aminoisoquinoline
97%
Sinonimo/i:
Isoquinolin-3-amine
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
174-178 °C
Stringa SMILE
Nc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C9H8N2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H,(H2,10,11)
VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3