Documenti fondamentali
730467
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
58-62 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-6H
YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ly Porosk et al.
Biomaterials science, 7(10), 4363-4374 (2019-08-15)
Extracellular synthetic nucleic acids, such as siRNAs, are unable to reach their intended targets efficiently. Therefore, delivery methods such as cell-penetrating peptides (CPP), which increase their transport, could enhance the potency of siRNA as therapeutic agents. The CPP NickFect55 (NF55)