Key Documents
730238
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 linolenate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45D6H68O2
Peso molecolare:
653.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H74O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h8-9,11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7,10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b9-8-,12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3
FYMCIBHUFSIWCE-QDURKTCCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.