Documenti fondamentali
729361
Sigma-Aldrich
Dimethyl fumarate-2,3-d2
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCD=CDCOOCH3
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
192-193 °C (lit.)
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]\C(=C(\[2H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i3D,4D
LDCRTTXIJACKKU-SWIHUIHJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)