Documenti fondamentali
728950
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionaldehyde diethyl acetal
95%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1,1-diethoxypropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439
Densità
1.198 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)