728365
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
1-{[Tris-(1-methylethyl)silyl]ethynyl]}-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, TIPS-EBX
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (AT)
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Stringa SMILE
CC(C)[Si](C#C[I]1OC(=O)c2ccccc12)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H25IO2Si/c1-13(2)22(14(3)4,15(5)6)12-11-19-17-10-8-7-9-16(17)18(20)21-19/h7-10,13-15H,1-6H3
NTHGHMCOPNSZIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)