Documenti fondamentali
726303
Sigma-Aldrich
N1,N4-Bis-Boc-spermidine
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1,5-Di-Boc-1,5,10-triazadecane, N1,N4Di-Boc-1,8-diamino-4-azaoctane, {3-[(4-Aminobutyl)-tert-butoxycarbonylamino]propyl}carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H35N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.48
Beilstein:
6418809
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (TLC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-11-9-13-20(12-8-7-10-18)15(22)24-17(4,5)6/h7-13,18H2,1-6H3,(H,19,21)
GQZZMJDEWJRWRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)