725641
L-Arginine-1-13C dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
powder
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
NC(NCCC[C@H](N)[13C](O)=O)=N.O.O
WGK 1