Documenti fondamentali
725439
Sigma-Aldrich
CX42
Umicore
Sinonimo/i:
Dichloro-[1,3-bis(diisopropylphenyl)imidazoliden-2-ylidene]palladium(II) dimer, [(SIPr)PdCl2]2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H76Cl4N4Pd2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1135.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
309-315 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(\C2=[Pd](\Cl)Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C.CC(C)c4cccc(C(C)C)c4N5CCN(\C5=[Pd](\Cl)Cl)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H38N2.4ClH.2Pd/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;;;;;/h2*9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
PXKQUTZZUXFVTA-UHFFFAOYSA-J
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)