Documenti fondamentali
724149
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
75-79 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-4-1-2-6(14(8,12)13)5(3-4)9(10)11/h1-3H
LYESTQKHIPXVIK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)