723401
S-Methyl-13C methanethiosulfonate
97 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
S-Methyl-13C thiomethanesulfonate, MMTS-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
bio NMR: suitable
P. eboll.
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.347 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)S[13CH3]
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1
XYONNSVDNIRXKZ-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)