723398
Sodium Octanoate-2,4,6,8-13C4
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Octanoic acid-2,4,6,8-13C4
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1;
BYKRNSHANADUFY-VGFFGMLCSA-M
Applicazioni
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)